Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Sorbitanmonooleat, etoksylert
28830.260EA 372 NOK
28830.260 28830.460 28830.291 28830.320
Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 80
Kokepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –21 °C
Tetthet: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 149 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Indeks: 13,07664
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%