Tween® 20 (Polysorbate) for molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
A4974.0250 A4974.0500 A4974.1000
A4974.0250EA 0 NOK
A4974.0250 A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) for molekylærbiologi
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50