Tween® 20 (Polysorbate) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 467 NOK
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbate) for syntese, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C