Tannin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 2775 NOK
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Tannin 95%
Tannic acid
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Smeltepunkt: 218 °C (dec.)
Tetthet: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 198 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066397
CAS-nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Indeks: 12,09221
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %