Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000, tørr, TECHNICAL (K30)
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
26616.184EA 1550 NOK
26616.184 26616.297
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000, tørr, TECHNICAL (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Average molecular weight : 40.000 - PVP
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01076626
CAS-nummer: 9003-39-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test