Diklormetan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Stabilisering: stabilisert med 2-metyl-2-buten 20 ppm
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83665.320EA 915 NOK
83665.320 83665.290 83665.400
Diklormetan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
Kokepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
FN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Indeks: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,8%
Water Max. 0,02 %
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l