(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
209850050 209850250
ACRO209850050EA 2150 NOK
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
MW: 154,99 g/mol
Kokepunkt: 72…75 °C (,2 mmHg)
Tetthet: 1,77 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004711
CAS-nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %