Kloraceton 96% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 1975 NOK
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Kloraceton 96% stabilised
Kloraceton
Formel: C₃H₅ClO
Kokepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44,5 °C
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000936
CAS-nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
FN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 13,02131
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil