(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 1525 NOK
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel: C₃H₇ClO₂
MW: 110,54 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 1,322 g/cm³
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004712
CAS-nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
FN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02164
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %