1,3-Diiodopropane 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 1400 NOK
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodopropane 99% stabilised
1,3-Diiodopropane
Formel: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Kokepunkt: 111…113 °C (31 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 2,576 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00001097
CAS-nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper