DL-Cysteine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
230120100 230120500
ACRO230120100EA 1025 NOK
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cysteine 97%
DL-Cysteine
Formel: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Kokepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Tetthet: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004881
CAS-nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Indeks: 12,02850
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N