DL-Eplesyre, Millipore®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: (±)-Eplesyre
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 810 NOK
1.00382.0250 1.00382.1000
DL-Eplesyre, Millipore®
DL-Eplesyre
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Tetthet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064212
CAS-nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Indeks: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM