DL-Eplesyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: (±)-Eplesyre
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 835 NOK
8.14737.1000 8.14737.5000
DL-Eplesyre for syntese, Sigma-Aldrich®
DL-Eplesyre
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Tetthet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064212
CAS-nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Indeks: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C