trans-Dichloroethylene 99+% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
406840250 406842500
ACRO406840250EA 1300 NOK
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dichloroethylene 99+% stabilised
trans-Dichloroethylene
Formel: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Kokepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062942
CAS-nummer: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
FN: 1150
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,00093
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ