3-Buten-2-on 94% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
128000010 128000050 128001000
ACRO128000010EA 4250 NOK
ACRO128000010 ACRO128000050 ACRO128001000
3-Buten-2-on 94% stabilised
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -7 °C
Tetthet: 0,864 g/cm³
Flash punkt: –7 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008777
CAS-nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
FN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
GC ≥93 %
Stabilizer 0.2 to 0.5 % Hydroquinone