3-Buten-2-on stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 811 NOK
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-on stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 81,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –7 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00008777
CAS-nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
FN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Indeks: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM