α-Methylstyrene 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 895 NOK
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Methylstyrene 99% stabilised
α-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 165…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 0,909 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008859
CAS-nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
FN: 2303
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol