(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
259050010
259050025
259050100
ACRO259050010EA
910
NOK
ACRO259050010
ACRO259050025
ACRO259050100
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Kokepunkt: 132 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –100 °C Tetthet: 0,897 g/cm³ Flash punkt: 42 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00067050 CAS-nummer: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 FN: 3271 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol |