(±)-1-Metoksy-2-propanol 98.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
244990025 244990250 244990010 244990050 244990251
ACRO244990025EA 1650 NOK
ACRO244990025 ACRO244990250 ACRO244990010 ACRO244990050 ACRO244990251
(±)-1-Metoksy-2-propanol 98.5%, extra pure
(±)-1-Metoksy-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –97 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004537
CAS-nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
FN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %