4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 990 NOK
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilised
4-Methoxybenzyl chloride
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 117…118 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000915
CAS-nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3