1,3-Sykloheksandion 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 1050 NOK
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Sykloheksandion 97%
1,3-Sykloheksandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >101 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001585
CAS-nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Indeks: 13,03200
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %