3-Mercapto-1,2-propanediol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 734 NOK
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanediol for syntese, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formel: C₃H₈O₂S
Kokepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004879
CAS-nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09471
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)