(±)-2-Metylbutyr syre ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
M0181-25ML M0181-500ML
TCIAM0181-25MLEA 300 NOK
TCIAM0181-25ML TCIAM0181-500ML
(±)-2-Metylbutyr syre ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Metylbutyr syre
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 174°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 73°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002669
CAS-nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&vid=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %