(±)-2-Etyl-1-heksanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethylhexan-1-ol
118530010 118530025 118530250
ACRO118530010EA 605 NOK
ACRO118530010 ACRO118530025 ACRO118530250
(±)-2-Etyl-1-heksanol 99%
(±)-2-Etyl-1-heksanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Kokepunkt: 184 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –76 °C
Tetthet: 0,833 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004746
CAS-nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Indeks: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %