(±)-2-Etyl-1-heksanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00990.0100
8.00990.1000
8.00990.2500
8.00990.9025
8.00990.0100EA
317
NOK
8.00990.0100
8.00990.1000
8.00990.2500
8.00990.9025
(±)-2-Etyl-1-heksanol for syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Etyl-1-heksanol
Formel:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH MW: 130,23 g/mol Kokepunkt: 183 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –76 °C Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 81 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004746 CAS-nummer: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 REACH: 01-2119487289-20 Merck Indeks: 13,03842 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 1.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | -76 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 184 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 75 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4317 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 12.7 %(V) |
Density | 0.832 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 270 - 330 °C DIN 51794 |
Synonyms | Isocotyl alcohol, Isooctanol |
Hill Formula | C8H18O |