(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 510 NOK
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 150…154 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,823 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002937
CAS-nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %