(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DL-3-Methyl-2-butanol
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 385 NOK
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -117 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004527
CAS-nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,06110
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %