(±)-4-Metyl-2-pentanol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 545 NOK
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Metyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-Metyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –90 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004550
CAS-nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
FN: 2053
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)