(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 550 NOK
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol 99%
(±)-2-Metyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,922 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004547
CAS-nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Indeks: 13,04730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA