N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonymer: Ac-DL-Trp-OH, N-Acetyl-DL-tryptophan
1.12488.1000 1.12488.9025
1.12488.1000EA 40500 NOK
1.12488.1000 1.12488.9025
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Smeltepunkt: 205…206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005644
CAS-nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3