(±)-3-Buten-2-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
387070250 387070050
ACRO387070250EA 1600 NOK
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 96…98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³
Flash punkt: 16 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
FN: 1987
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %