(±)-1-Penten-3-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
130010050 130010250 130011000
ACRO130010050EA 310 NOK
ACRO130010050 ACRO130010250 ACRO130011000
(±)-1-Penten-3-ol 97%
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 114…115 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,839 g/cm³
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004573
CAS-nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %