(±)-4-Penten-2-ol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 820 NOK
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,837 g/cm³
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004556
CAS-nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %