(±)-3-Quinuclidinol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 530 NOK
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-3-Quinuclidinol 99%
(±)-3-Quinuclidinol
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Smeltepunkt: 217…224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151326
CAS-nummer: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
FN: 3259
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,08266
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %