1-Phenyl-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
183060050 183060250
ACRO183060050EA 495 NOK
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 65 - 67 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004540
CAS-nummer: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %