(±)-2-Methylpiperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Methylpiperazine
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 780 NOK
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazine 98%
(±)-2-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 154…156 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 61…66 °C
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005954
CAS-nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
FN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %