Linolsyre 60% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
413195000 413190025
ACRO413195000EA 970 NOK
ACRO413195000 ACRO413190025
Linolsyre 60% tech.
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kokepunkt: 229…230 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g