Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 755 NOK
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: ≥ 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)