Glutaraldehyd 25% in water for elektronmikroskopi, renset
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
233280250 233281000
ACRO233280250EA 1050 NOK
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldehyd 25% in water for elektronmikroskopi, renset
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: ≥ 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)