Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 1225 NOK
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 101,5 °C (740 mmHg)
Smeltepunkt: –33 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)