Glutaraldehyd 50% vandig løsning, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
0875-100MLEA 925 NOK
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldehyd 50% vandig løsning, Reagent Grade
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135