Glutaraldehyd 50% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
8.14393.0100EA 245 NOK
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
Glutaraldehyd 50% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -33 °C
Boiling Point 100.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 22 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 - 4.5 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 395 °C
Viscosity kinematic 12.75 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material