EDTA dinatrium salt 0.1 mol/l (0.2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM for bestemmelser av hardhet i vann
Leverandør: VWR Chemicals
28662.290EA 565 NOK
28662.290 28662.370
EDTA dinatrium salt 0.1 mol/l (0.2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM for bestemmelser av hardhet i vann
EDTA dinatrium salt
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070672
CAS-nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed