Glykolsyre 70% 70%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 535 NOK
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Glykolsyre 70% 70%
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Kokepunkt: 266
Smeltepunkt: 10 °C
Tetthet: 1.27 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,04511
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)