Glykolsyre ∼66 - 70% vandig løsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
L14980.AP L14980.0F
L14980.APEA 390 NOK
L14980.AP L14980.0F
Glykolsyre ∼66 - 70% vandig løsning
Glykolsyre
CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Flash Point: None Refractive Index: 1.411 Odour: Sweet Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004312
Formel: C₂H₄O₃
Kokepunkt: 112 °C
Tetthet: 1,270
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,4498