Saltsyre 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
5050.5000EA 1675 NOK
5050.5000 5050.1000
Saltsyre 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrisk løsning
Saltsyre
Formel: HCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 0
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer 2.95 - 3.05 mol/l