Glykolsyre 70% 70, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
MQ200
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9026
8.14662.1000EA 2050 NOK
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9026
Glykolsyre 70% 70, Sigma-Aldrich®
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Kokepunkt: 266
Tetthet: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,04511
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27.5 hPa (25 °C)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material