Dimetylamin 40% vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 620 NOK
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Dimetylamin 40% vandig løsning
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 1160
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %