Dimetylamin 40% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500
8.22033.1000EA 366 NOK
8.22033.1000 8.22033.2500
Dimetylamin 40% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 1160
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C