Natriummetoksid 30% in methanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 322 NOK
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Natriummetoksid 30% in methanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
Tetthet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
FN: 1289
ADR: 3 (8),III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol